Dihexilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
407591000
407595000
ACRO407591000EA
49.2
EUR
ACRO407591000
ACRO407595000
Dihexilamina 99+%
Dihexilamina
Formula:
C₁₂H₂₇N MW: 185.35 g/mol Pto. Ebullición: 236 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 0.8 g/cm³ Pto. de inflamación: 104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009521 Núm. CAS: 143-16-8 EINECS: 205-588-4 UN: 2927 ADR: 6.1 I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |