Dihexilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L06326.AE
L06326.AP
L06326.AEEA
54.7
EUR
L06326.AE
L06326.AP
Dihexilamina ≥98%
Dihexilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 143-16-8
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4335
Melting Point: 3°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1738519
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00009521
Formula:
C₁₂H₂₇N MW: 185,35 g/mol Pto. Ebullición: 236 °C Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 0,790 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009521 Núm. CAS: 143-16-8 EINECS: 205-588-4 UN: 2927 ADR: 6.1,I |