Dihexilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20465.0100 8.20465.2500 8.20465.0050
8.20465.0100EA 41 EUR
8.20465.0100 8.20465.2500 8.20465.0050
Dihexilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dihexilamina
Formula: C₁₂H₂₇N
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009521
Núm. CAS: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 236 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 103 °C
Refractive Index 1.4345 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 5.9 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 9.9 (0.3 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 250 °C
Hill Formula C12H27N
Chemical Formula CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3