Dipropilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Propyl-1-propanamine
117490010 117492500
ACRO117490010EA 47.2 EUR
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropilamina 99%
Dipropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Pto. Ebullición: 109,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009362
Núm. CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,03406
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %