Dipropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Propyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
8.03548.0100EA 28.5 EUR
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
Dipropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dipropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Pto. Ebullición: 109,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009362
Núm. CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 (8),II
Índice Merck: 12,03406
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 35 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 38 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.3 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH (1 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 260 °C