Diisopropilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Isopropyl-2-propanamine
149460010 149460025
149460010.EA 71.4 EUR
149460010. 149460025.
Diisopropilamina 99%
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 84
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.716 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008862
Núm. CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03219
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %