Diisopropilamina 99.5%, AcroSeal®, bidestilada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Isopropyl-2-propanamine
378301000 378300010
378301000.EA 117 EUR
378301000. 378300010.
Diisopropilamina 99.5%, AcroSeal®, bidestilada
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 84
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.716 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008862
Núm. CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03219
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA