Diisopropilamina ≥99.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Isopropyl-2-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100
8.03646.1000
8.03646.2500
8.03646.9020
8.03646.0010
8.03646.0100EA
45
EUR
8.03646.0100
8.03646.1000
8.03646.2500
8.03646.9020
8.03646.0010
Diisopropilamina ≥99.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diisopropilamina
Formula:
C₆H₁₅N MW: 101.19 g/mol Pto. Ebullición: 83…84 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 70 °C Densidad: 0.72 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –13.45 °C (DIN 51755 Part 1) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008862 Núm. CAS: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3 (8) II Índice Merck: 13,03219 |
Resultados test especificaciones
Assay (GC area %) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.715 - 0.716 |
Water (K. F.) | ≤ 0.30 % |
Identity (IR) | passes test |