N-Etildiisopropilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 26.1 EUR
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Etildiisopropilamina 99+%
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.756 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008868
Núm. CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %