N-Etildiisopropilamina 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 83.7 EUR
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Etildiisopropilamina 99.5+%
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,756 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008868
Núm. CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA