N-Etiletilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetil(etil)amina
B23577.06 B23577.14
B23577.06EA 29.8 EUR
B23577.06 B23577.14
N-Etiletilendiamina 98%
N-Etiletilendiamina
Purity: 98% CAS No.: 110-72-5 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1098272 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008166
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Densidad: 0.837
Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008166
Núm. CAS: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2733
ADR: 3 III