N-Metiletilendiamina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetilmetilamina
155560050 155560250 155561000
ACRO155560050EA 76.4 EUR
ACRO155560050 ACRO155560250 ACRO155561000
N-Metiletilendiamina 95%
N-Metiletilendiamina
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008165
Núm. CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure