2-(2-Aminoetilamino)etanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
AEEA
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
A10833.0EEA
142
EUR
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
2-(2-Aminoetilamino)etanol 99%
2-(2-Aminoetilamino)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-41-1
Molecular Formula: C4H12N2O
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4861
Odour: Amine-like
pH: 11.8
Melting Point: -28°
Boiling Point: 238-240°
Beilstein Reference: 506012
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008170
Formula:
C₄H₁₂N₂O MW: 104.15 g/mol Pto. Ebullición: 238…240 °C Pto. de fusión: –28 °C Densidad: 1.029 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008170 Núm. CAS: 111-41-1 EINECS: 203-867-5 ADR: 8 II |