VWR® Basic, Cubrecalzado, antideslizante
Proveedor: VWR Collection
113-8285EA 194 EUR
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Cubrecalzado, antideslizante
Prendas desechables
Estos cubrezapatos desechables están fabricados con tela de PP no tejida y laminada.
  • Suela antideslizante
  • Sin látex de caucho natural
  • Disponible en blanco y azul
L×H: 410× 170 mm
Peso: 60 g/m²
* Talla única
Envase: 10 piezas por paquete, 10 paquetes por bolsa, 3 bolsas por caja.