4-Azaoctametilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
132740010 132740050 132740250 132741000
ACRO132740010EA 49.3 EUR
ACRO132740010 ACRO132740050 ACRO132740250 ACRO132741000
4-Azaoctametilendiamina 99%
4-Azaoctametilendiamina
Formula: C₇H₁₉N₃
MW: 145.25 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 22…25 °C
Densidad: 0.925 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008229
Núm. CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
UN: 3259
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08893
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %