2-Etilaminoetanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
168730010 168732500
ACRO168730010EA 67.8 EUR
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Etilaminoetanol 98%
2-Etilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002841
Núm. CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %