2-Etilaminoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01392.0250 8.01392.1000
8.01392.0250EA 40.8 EUR
8.01392.0250 8.01392.1000
2-Etilaminoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Etilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002841
Núm. CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 167 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4402 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 11.7 %(V)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C