2-Metilaminoetanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158265000 158260025 158260100
ACRO158265000EA 70.5 EUR
ACRO158265000 ACRO158260025 ACRO158260100
2-Metilaminoetanol 99%
2-Metilaminoetanol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 159 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002839
Núm. CAS: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06096
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV (0.1 M in water)
pH 9.0 to 9.4 (0.1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm