2-Metilaminoetanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23180.AE
B23180.AP
B23180.AEEA
35.9
EUR
B23180.AE
B23180.AP
2-Metilaminoetanol 99%
2-Metilaminoetanol
Purity: 99%
CAS No.: 109-83-1
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 1071196
Merck Reference: 14,6015
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00002839
Formula:
C₃H₉NO Pto. Ebullición: 159 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 0,939 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002839 Núm. CAS: 109-83-1 EINECS: 203-710-0 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6015 |