Dietanolamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 50 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Dietanolamina 99%
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,0955 g/cm³
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8,III
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 13,03134
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA