Dietanolamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2'-Iminodietanol
A13389.0E
A13389.30
A13389.36
A13389.0EEA
93.8
EUR
A13389.0E
A13389.30
A13389.36
Dietanolamina 99%
Dietanolamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-42-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 176°(349°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.097
Refractive Index: 1.4770
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
pH: 11
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 605315
Merck Reference: 14,3107
MDL No.: MFCD00002843
Formula:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105,14 g/mol Pto. Ebullición: 268…270 °C Pto. de fusión: 27…30 °C Densidad: 1,097 Pto. de inflamación: 176 °C (349 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002843 Núm. CAS: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 IR: 01-2119488930-28 Índice Merck: 14,3107 |