Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Iminodietanol
7026-00EA 0 EUR
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Pto. Ebullición: 268.8
Pto. de fusión: 28
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 13,03134
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5