Dietanolamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Iminodietanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
8.03116.1000EA 49 EUR
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
Dietanolamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 268,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 13,03134
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 28 °C
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370°C
Synonyms ß,ß-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Hill Formula C4H11NO2
Chemical Formula NH(CH2CH2OH)2