VWR® Basic, Batas de visita, cierre de Velcro®
Proveedor: VWR Collection
113-8955EA 178 EUR
113-8955 113-8956 113-8957 113-8958 113-8959 113-8960 113-8962 113-8963 113-8964 113-8965 113-8966 113-8967 113-8969 113-8971
VWR® Basic, Batas de visita, cierre de Velcro®
Prendas desechables
These disposable coats, with collar, are made from non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Cierre VELCRO
  • Muñecas elásticas
  • Sin látex de caucho natural
  • Disponible en blanco y azul
Peso: 30 g/m²
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.