Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES) 98+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Cyclohexyltaurine, CHES
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 127 EUR
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES) 98+% para bioquímica
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES)
Formula: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003835
Núm. CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Índice Merck: 13,02063
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %