Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Cyclohexyltaurine, CHES
A18047.14 A18047.22 A18047.36 A18047.99
A18047.14EA 53.3 EUR
A18047.14 A18047.22 A18047.36 A18047.99
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES) ≥99%
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanosulfónico (CHES)
Purity: 99% CAS No.: 103-47-9 Molecular Formula: C8H17NO3S Formula Weight: 207.29 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2967601 Merck Reference: 14,2055 MDL No.: MFCD00003835
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Formula: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003835
Núm. CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Índice Merck: 14,2055