2-Nitro-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43843.14
43843.06
43843.14EA
204
EUR
43843.14
43843.06
2-Nitro-1-propanol ≥98%
2-Nitro-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2902-96-7
Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH
Formula Weight: 105.09
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.185
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00007398
Formula:
C₃H₇NO₃ Pto. Ebullición: 73 °C (1 mmHg) Densidad: 1,185 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007398 Núm. CAS: 2902-96-7 EINECS: 220-797-0 |