2-Nitroetanol tech. 80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17681.06 A17681.14 A17681.22
A17681.06EA 55.6 EUR
A17681.06 A17681.14 A17681.22
2-Nitroetanol tech. 80%, grado técnico
2-Nitroetanol
Purity: 80% CAS No.: 625-48-9 Molecular Formula: O2NCH2CH2OH Formula Weight: 91.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: -80° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1633753 MDL No.: MFCD00007405
Formula: C₂H₅NO₃
Pto. Ebullición: 194 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,270
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007405
Núm. CAS: 625-48-9
EINECS: 210-895-1