Anhídrido metanosulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
A13328.30EA
631
EUR
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
Anhídrido metanosulfónico ≥98%
Anhídrido metanosulfónico
Purity: 98%
CAS No.: 7143-01-3
Molecular Formula: C2H6O5S2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 125°/4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007556
Formula:
C₂H₆O₅S₂ Pto. Ebullición: 125 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007556 Núm. CAS: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,II |