Ortopropionato de trietilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 71.6 EUR
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Ortopropionato de trietilo 98+%
Ortopropionato de trietilo
Formula: C₉H₂₀O₃
Pto. Ebullición: 155…160 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 0,886 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009226
Núm. CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))