Ortopropionato de trietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L08172.AE
L08172.AP
L08172.AEEA
45.8
EUR
L08172.AE
L08172.AP
Ortopropionato de trietilo ≥97%
Ortopropionato de trietilo
Purity: 98%
CAS No.: 115-80-0
Molecular Formula: C9H20O3
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 906798
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009226
Formula:
C₉H₂₀O₃ MW: 176,26 g/mol Pto. Ebullición: 158 °C Pto. de fusión: < 0 °C Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009226 Núm. CAS: 115-80-0 EINECS: 204-108-0 UN: 3272 ADR: 3,III |