Ortopropionato de trimetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
384620250 384621000
ACRO384620250EA 57.6 EUR
ACRO384620250 ACRO384621000
Ortopropionato de trimetilo 97%
Ortopropionato de trimetilo
Formula: C₆H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 121…122 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,944 g/cm³
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043305
Núm. CAS: 24823-81-2
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %