Dibutil éter 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter dibutílico
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 97.9 EUR
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Dibutil éter 99+%, extra puro
Dibutil éter
Formula: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.768 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009461
Núm. CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide