Dibutil éter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter dibutílico
A16305.0F A16305.AP
A16305.0FEA 111 EUR
A16305.0F A16305.AP
Dibutil éter ≥99%
Dibutil éter
Purity: 99% CAS No.: 142-96-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3990 Melting Point: -95° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1732752 Merck Reference: 14,1569 UN No.: 1149 MDL No.: MFCD00009461
Formula: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.764
Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009461
Núm. CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01568