Dipropil éter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Éter dipropílico
B21423.14
B21423.22
B21423.14EA
90.9
EUR
B21423.14
B21423.22
Dipropil éter ≥99%
Dipropil éter
Purity: 99%
CAS No.: 111-43-3
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -28°(-18°F)
Melting Point: -122°
Boiling Point: 90-91°
UN No.: 2384
MDL No.: MFCD00009376
Formula:
C₆H₁₄O Pto. Ebullición: 90…91 °C Pto. de fusión: –122 °C Densidad: 0,747 Pto. de inflamación: –28 °C (–18 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009376 Núm. CAS: 111-43-3 EINECS: 203-869-6 UN: 2384 ADR: 3,II Índice Merck: 12,08042 |