Éter diisopropílico ≥99.0% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Diisopropil éter
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 10 ppm
24900.296EA 58.8 EUR
24900.296 24900.320 24900.410
Éter diisopropílico ≥99.0% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Éter diisopropílico
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 68,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008880
Núm. CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99,0 %
Acidity Max. 0.0007 meq/g
Boiling point 67 - 69 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.723 - 0.728
Evaporation residue Max. 50 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0,05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.2 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.2 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Conforms to ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test