2-Butoxietanol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter monobutílico del etilenglicol, Butilglicol
154330010 154330025 154330100 154330250
ACRO154330010EA 34.5 EUR
ACRO154330010 ACRO154330025 ACRO154330100 ACRO154330250
2-Butoxietanol 99%, extra puro
2-Butoxietanol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 171 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,901 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002884
Núm. CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Density (20°C) 0.899 to 0.903 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %