2-Butoxietanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Éter monobutílico del etilenglicol, Butilglicol
A17976.0D
A17976.0F
A17976.AP
A17976.0DEA
221
EUR
A17976.0D
A17976.0F
A17976.AP
2-Butoxietanol ≥99%
2-Butoxietanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-76-2
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1732511
Merck Reference: 14,1559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002884
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH Pto. Ebullición: 171…173 °C Pto. de fusión: –79 °C Densidad: 0,902 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002884 Núm. CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1559 |