2-Butoxietanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Éter monobutílico del etilenglicol, Butilglicol
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 27 EUR
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoxietanol, Supelco®
2-Butoxietanol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002884
Núm. CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM