2-Etoxietanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
A16100.0F
A16100.AP
A16100.0FEA
77.6
EUR
A16100.0F
A16100.AP
2-Etoxietanol ≥99%
2-Etoxietanol
Purity: 99%
CAS No.: 110-80-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Ether-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1098271
Merck Reference: 14,3750
UN No.: 1171
MDL No.: MFCD00002869
Formula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH MW: 90,12 g/mol Pto. Ebullición: 134…135 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0,931 Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002869 Núm. CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III IR: 01-2119560582-38 Índice Merck: 14,3750 |