Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
168580010 168580025
ACRO168580010EA 123 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) 99+% para espectroscopia
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Pto. Ebullición: 124.6
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,06118
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)