Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 82 EUR
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) 99+%, extra puro
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 124,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06118
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %