Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99.3% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
31733.AK
31733.K2
31733.AKEA
32.6
EUR
31733.AK
31733.K2
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99.3% ACS
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Purity: 99.3+%
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4025
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Solubility: Miscible with water, alcohol, glycerol, ether, acetone, DMF
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Formula:
C₃H₈O₂ MW: 76.1 g/mol Pto. Ebullición: 124…125 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0.965 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002867 Núm. CAS: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3 III Índice Merck: 14,6038 |