Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
32444.K2 32444.M1
32444.K2EA 91.3 EUR
32444.K2 32444.M1
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99% para espectrofotometría
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Purity: 99% min CAS No.: 109-86-4 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.965 Refractive Index: 1.4025 Appearance: Colourless Odour: Characteristic pH: 4-7 Melting Point: -85° Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 1731074 Merck Reference: 14,6038 UN No.: 1188 MDL No.: MFCD00002867
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 124…125 °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,965
Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,6038