Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4025
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Formula:
C₃H₈O₂ Pto. Ebullición: 124…125 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,965 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002867 Núm. CAS: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6038 |