3-Metoxibutan-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125790010 125791000
ACRO125790010EA 78.3 EUR
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Metoxibutan-1-ol 99%
3-Metoxibutan-1-ol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 161 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Número MDL: MFCD00002931
Núm. CAS: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %