4-Metoxibutan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybutan-1-ol
H50339.03 H50339.06
H50339.03EA 47.8 EUR
H50339.03 H50339.06
4-Metoxibutan-1-ol ≥98%
4-Metoxibutan-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 111-32-0 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Mild Boiling Point: 66°/7mm MDL No.: MFCD00040437
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C (7 mmHg)
Densidad: 0,93
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040437
Núm. CAS: 111-32-0
EINECS: 203-858-6