Dietilenglicol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxidietanol
121160010 121160025 121160100
ACRO121160010EA 60.3 EUR
ACRO121160010 ACRO121160025 ACRO121160100
Dietilenglicol 99%, extra puro
Dietilenglicol
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.11 g/cm³
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Índice Merck: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %