Dietilenglicol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxidietanol
A14728.0C A14728.0E A14728.30 A14728.36
A14728.0CEA 237 EUR
A14728.0C A14728.0E A14728.30 A14728.36
Dietilenglicol ≥99%
Dietilenglicol
Purity: 99% CAS No.: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 143°(289°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.118 Refractive Index: 1.4470 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -10° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 969209 Merck Reference: 14,3119 MDL No.: MFCD00002882
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 245…246 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.118
Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Índice Merck: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM