VWR® Basic, Mono, con capucha
Proveedor: VWR Collection
113-9014EA 284 EUR
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, Mono, con capucha
Prendas desechables
Estos monos desechables, con capucha, están fabricados con polipropileno spunbonded (SPP) no tejido, un tejido ligero que proporciona protección en entornos de trabajo no peligrosos y sucios.
  • Capucha
  • Cierre de cremallera (un sentido)
  • Muñecas elásticas
  • No contiene látex de caucho natural
Peso: 40 g/m²
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.